missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Raxatrigine, MedChemExpress
Beskrivning
Raxatrigine (GSK-1014802) is a novel small molecule state-dependent sodium channel blocker
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raxatrigine |
| CAS | 934240-30-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19FN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GSK-1014802 CNV1014802 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83 mg/mL (264.04 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C([C@H]1N[C@@H](C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?