Läs mer
Emma Safety Footwear Ray S3 sko
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Vattentät
- Allround skyddssko: extremt säker& bekväm, 100 % metallfri& vattentät.
- Ray har allt du kan förvänta dig av en skyddssko; robust och hållbar med komfort hela dagen och skydd för dina fötter under alla förhållanden, hela dagen lång.
- Denna sko har ett helt vattentätt membran, så du behöver inte oroa dig för blöta fötter.
- Du kan helt koncentrera dig på att få jobbet gjort.
- De reflekterande delarna på skon ser till att du är väl synlig i mörkret och den Gripforce yttersula ger dig maximalt grepp.
- Den extremt tuffa kolfiberlooken på sidan av ovandelen ger skon en sportig look.
- Den finns i 2 bredder (D& XD).
- EMMA Ray (låg modell) och EMMA Ryan (hög modell).
- Dessa modeller har alla egenskaper som en skyddssko kan erbjuda:
- S3
- Vattentät med DryShield-membran.
- Finns i storlekarna 36 till 48.
- Med skyddande tåhätta som standard och helt metallfri.
- Sportig look.
- I 2 bredder som standard: D& XD.
- Metallfria fördelar:
- Väger mindre
- Mjukare fotrullning tack vare non-woven anti-halkskydd (istället för stålplåt)
- Mindre känslig för ledning under mycket kalla förhållanden
- Mindre chans att repa föremål på grund av frånvaron av metall
- delar på skon (t.ex. för fordon)
- Hållbar produktion
- Världen förändras i snabb takt och industriella processer har också en negativ inverkan på miljön.
- Se hur EMMA tillverkar hållbart, inklusive dess metallfria skyddsskor.
- industrier
- Kemisk industri
- Metallindustrin
- Konstruktion& teknologi
- Tillverkning
- Natur& miljö
- Skyddssko
- S3-Säkerhetssko med sulplatta för vått arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriellt/DryShield-membran |
| Material | Läder |
| Storlek | 36 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 20345:2011 |
| Färdig | Standardbredd |
| Vattentät | Ja |
| EN ISO 20345 | S3 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido