Läs mer
Razoxane, LoGiCal
Produktkod. 30457556
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457556 5 mg
1 options
Produktkod. 30457556 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3215.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Razoxane
CAS 21416-67-1
Analyt- eller komponentnamn Razoxane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H16 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi- (8CI), (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4'-Propylenebis(2,6-piperazinedione), 4,4'-Propylenedi(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxane, Razoxin, Tepirone, Troxozone
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC-namn 4-[2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]piperazin-2,6-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 268.27
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 268,1172 g/mol