Läs mer
Invitrogen™ RB38 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA598346
Produktkod. 16541172
  • 4765.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
RB38 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
RB38 is a protein coding gene and its exact function is unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
RB38
Polyclonal
Unconjugated
RB38
Rabbit
Protein G
RUO
5728724
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Western Blot
2.96 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
RB38
Recombinant Chlamydomonas reinhardtii 38 kDa RNA-binding protein (1-382AA).
100 μL
Primary
Algae