Läs mer
RB670 Mouse Anti-Human CD85k (Gp49b), BD OptiBuild™
Produktkod. 31793401 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31793401 50 μg
1 options
Produktkod. 31793401 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 770923
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD85k (Gp49b) Monoclonal Antibody detects CD85k (Gp49b) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD85k (Gp49b)
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona ZM3.8
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera RB670
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias LILRB4; ILT-3; HM18; LIRB4; LIR-5
Värd art Mouse
Immunogen Human ILT3 Recombinant Protein
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11006
Målarter Human
Innehåll och lagring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1