Läs mer
RB670 Rat Anti-Mouse CD170 (Siglec-F), BD OptiBuild™
Produktkod. 31789832 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
31789832 50 μg
1 options
Produktkod. 31789832 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 770565
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
CD170 (Siglec-F) Monoclonal Antibody detects CD170 (Siglec-F) in Mouse Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD170 (Siglec-F)
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona E50-2440
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera RB670
Formulering Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gene Alias CD170; SIGL5; Siglec-5; Siglec5; Siglecf; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; siglec-5
Värd art Rat
Immunogen Mouse Siglec-F and human IgG Fc recombinant fusion protein
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 233186
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ