Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 1X RBC-lysbuffert
Produktkod. 12770000
Change view
Kvantitet:
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12770000 200 mL Varje
1 options
Produktkod. 12770000 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00433357
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Formulerad för optimal lysis av erytrocyter i encellssuspensioner av mus hematopoetiska vävnader såsom mjälte och mänskligt perifert blod.
  • Innehåller ammoniumklorid, som lyser röda blodkroppar med minimal effekt på lymfocyter vid användning enligt anvisningarna
  • Kärnförsedda röda blodkroppar lyseras inte effektivt med ammoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 mL
Formatera Vätska
Produkttyp Lysisbuffert
Volym (metrisk) 200 mL
Produktlinje eBioscience