Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RBC-lysbuffert för människa
Produktkod. 15475269
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475269 500mL 500ml
15465269 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475269 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62990.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1443.30 SEK
    1169.65 SEK / 500ml
    Save 273.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
För lysering av mänskliga röda blodkroppar
För lysering av mänskliga röda blodkroppar och kan användas för att lysera retikulocyter, erytrocyter och mogna röda blodkroppar.
RBC-lysbuffert för människor används för isolering av deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
För användning med (applikation) För lysering av mänskliga röda blodkroppar.
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.