Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RBC-lysbuffert för människa
Produktkod. p-7082341
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15465269
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62990.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För lysering av mänskliga röda blodkroppar
För lysering av mänskliga röda blodkroppar och kan användas för att lysera retikulocyter, erytrocyter och mogna röda blodkroppar.
RBC-lysbuffert för människor används för isolering av deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
För användning med (applikation) För lysering av mänskliga röda blodkroppar.
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.