Läs mer
Thermo Scientific Chemicals RBC-lysbuffert för mus
Produktkod. 15474569
Change view
Kvantitet:
250mL
500mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474569 250mL 250ml
15484569 500mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474569 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62150.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    844.48 SEK
    706.65 SEK / 250ml
    Save 137.83 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
För lysering av röda blodkroppar från mus
RBC Lysis Buffer har rapporterats för användning i flödescytometrisk analys och cellodling. Red Blood Cell Lysing Buffer har utvecklats för användning i hybridomprotokoll för att avlägsna röda blodkroppar från mussplenocytsuspensioner före fusion. Det är också användbart i system där det kan vara önskvärt att avlägsna röda blodkroppar från cellsuspensioner, såsom helblod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
För användning med (applikation) För lysering av röda blodkroppar från mus
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.