Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ 10X RBC-lysbuffert (flera arter)
Beskrivning
Innehåller ammoniumklorid, som lyser röda blodkroppar med minimal effekt på lymfocyter vid användning enligt anvisningarna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mL |
| Formatera | Vätska |
| Produkttyp | Lysisbuffert |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Produktlinje | eBioscience |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- eBioscience RBC Lysis Buffer (Multi-species) 10X
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride