Läs mer
RBC8, MedChemExpress
Beskrivning
RBC8 is a novel small molecule inhibitor of Ral GTPase
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RBC8 |
| CAS | 361185-42-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H20N4O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (94.24 mM) |
| LEDER | N#CC(C1C2=CC(OC)=CC=C2OC)=C(N)OC3=C1C(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4)=NN3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.45 |
| Formel vikt | 424.45 |
| Visa mer |