Läs mer
RBFOX3/NeuN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2F9F0, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1955.00 SEK - 4825.00 SEK
Specifikationer
Antigen RBFOX3/NeuN
Klona 2F9F0
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18321795
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-15656-20UL
20 μg
1955.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18388802
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-15656-100UL
100 μg
4825.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
RBFOX3/NeuN
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RBFOX3/NeuN (A6NFN3).
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
2F9F0
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
146713
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer