Läs mer
Rbin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Rbin-1 is a potent, reversible, and specific chemical inhibitor of eukaryotic ribosome biogenesis. Rbin-1 inhibits the ATPase with GI50 of 136 nM. Rbin-1 is a potent and selective chemical inhibitor of Midasin (Mdn1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rbin-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 328023-11-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12N4S |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | Ribozinoindole-1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (120.94 mM) |
| Visa mer |