missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RBM26 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18030474 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18030474 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18030474 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10060409

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM26 Polyclonal specifically detects RBM26 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RBM26
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Formulering TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_071401.3
Gene Alias acidic rich RS domain containing 2, ARRS2, C13orf10, chromosome 13 open reading frame 10, CTCL tumor antigen se70-2, cutaneous T-cell lymphoma tumor antigen se70-2, FLJ20957, MGC133295, MGC133296, PRO1777, RNA binding motif protein 26, RNA-binding motif protein 26, RNA-binding protein 26, RP11-255E21.1, SE70-2, ZC3H17
Gensymboler RBM26
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 450 and 500 of human RNA binding motif protein 26 using the numbering given in entry NP_071401.3 (GeneID 64062 ).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64062
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.