missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

RBM7 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18032189 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18032189 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18032189 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297836AF488

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM7 Polyclonal specifically detects RBM7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen RBM7
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ11153, RNA binding motif protein 7, RNA-binding motif protein 7, RNA-binding protein 7
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RBM7 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10179
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.