Läs mer
RBS™ Alkaliskt rengöringsmedel
Produktlinje:
RBS 25
RBS 35
RBS 50
Förpackningsstorlek:
20 L
30kg
Varje
Beskrivning
- RB525 är skummande, med ett pH på 10,3 vid användning av 20g per liter vatten, lämplig för blötläggning
- RB535 är skummande, med ett pH på 10,3 vid användning av 20g per liter vatten, lämplig för blötläggning och tillåter långvarig rengöring utan kalciumutfällning
- RB550 är icke-skummande, med bakterieverkan med ett pH på 10,6 vid användning av 10g per liter vatten, lämplig för blötläggning och automatiska tvättmaskiner
- Alla tre är lämpliga för ultraljudsrengörare
- RBSVIRO är ett neutralt skummande, ytbeläggningsfritt, icke-irriterande och icke-frätande medel med ett pH på 7, lämpligt för blötläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkaliskt rengöringsmedel |
| Produktlinje | RBS 35 |
| Utseende | Färglös |
| För användning med (applikation) | Lämplig för blötläggning och lång rengöring utan kalciumfällning |
| Kvantitet | 30 kg |