Läs mer
RBS™ Skummande rengöringsmedel
Produktkod. 12833512
Change view
Kvantitet:
5000 ml
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
12833512 5000 ml 5 L
1 options
Produktkod. 12833512 Leverantör RBS Leverantörsnummer RBS35
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd detta rengöringsmedel i laboratorier för forskning, patologi, kemi, biologi, mat och dryck, läkemedel, elektronik, optik och glasindustri. RBS™ Skummande rengöringsmedel är idealiskt för rengöring av ytor och radioaktiv dekontaminering.
  • Färglöst koncentrerat skummande rengöringsmedel
  • Luktfri alkalisk formel
  • RB525 är skummande, med ett pH på 10,3 vid användning av 20g per liter vatten, lämplig för blötläggning
  • RB535 är skummande, med ett pH på 10,3 vid användning av 20g per liter vatten, lämplig för blötläggning och tillåter långvarig rengöring utan kalciumutfällning
  • RB550 är icke-skummande, med bakterieverkan med ett pH på 10,6 vid användning av 10g per liter vatten, lämplig för blötläggning och automatiska tvättmaskiner
  • Alla tre är lämpliga för ultraljudsrengörare
  • RBSVIRO är ett neutralt skummande, ytbeläggningsfritt, icke-irriterande och icke-frätande medel med ett pH på 7, lämpligt för blötläggning
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 5000 ml