Beskrivning
RC packningsbehållare, som finns för alla tre C-kolonntyper, är snabba och enkla att montera. Böjda väggar minimerar separationen av matrispärlor efter storlek under packning för att producera homogena kolonner. När matrisen är i kolumnen visas RC reservoaren kan anslutas till en pump eller Mariotte-kolv för att ge optimala flödeshastigheter för kolonnpackning. Packningsbehållare för varje kolonndiameter optimerar packningsförhållandena.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Acetalplast (POM), polypropen, superpolyxymetylen, fluorgummiNitrilgummi (NBR) |
| Typ | RC 16 Packningsreservoar |
| Volym (metrisk) | 108 ml |
| Kvantitet | 1 förpackning |