Description
- Högeffektiv cirkulerande kylare med kraftfull 400 W kylkapacitet
- Designad för kylapplikationer upp till -20 °C
- Den hastighetskontrollerade PEEK pumpen tillåter en indirekt kontinuerlig justering av maximalt tryck och flödeshastighet
- Tack vare sin utmärkta temperaturstabilitet på ca± 0,1 K (vid -10 °C), den RC 2 kan hantera även sofistikerade applikationer
- Den medföljande matningsbehållaren och avluftningsventilen möjliggör säker och ren hantering av termovätskan
- En främre huva som är lätt att öppna möjliggör bekväm rengöring av luftfiltret
- Den högkvalitativa isolerade 4-liters badbehållaren tillåter användning av upp till 2,5 L termovätska i den yttre kylcirkeln utan påfyllning
- Temperaturområde: -20 °C till RT
- Temperaturstabilitet: 0,1 K
- Stor lättläst LED-display för pumphastighet och temperatur- Stor lättläst TFT-display för temperatur, pumphastighet, vätskenivå och säkerhetstemperatur
- Synlig vätskenivådisplay
- Avloppsventil och optimerad badbas för säker och noggrann tömning
- Lättåtkomligt luftfilter
- Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
Specifications
Specifications
| Omgivningstemperatur | 5 till 32 °C |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Pumptyp | Tryck/sugpump |
| Max. Tryck | 0,3 bar |
| Mått (L x B x H) | 525 x 220 x 475 mm |
| Vikt (metrisk) | 31.26 kg |
| Elektriska krav | 400 W vid 20 °C, 370 W vid 10 °C, 320 W vid 0 °C, 240 W vid -10 °C, 130 W vid -20 °C |
| Spänning | 115 till 230 V |