Läs mer
IKA™ RC 2 GRÖN Basic recirkulerande kylare
Produktkod. 16815790 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,4 till 4 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16815790 1,4 till 4 L
1 options
Produktkod. 16815790 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025004186
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kraftfull, kompakt och energieffektiv recirkulerande kylare för kylapplikationer upp till -30 °C. Den på begäran och varvtalsstyrda kompressorn, som drivs med naturligt köldmedium, uppnår en kylkapacitet på 800 W vid minimal energiförbrukning.
Den hastighetsstyrda PEEK pumpen tillåter en indirekt kontinuerlig justering av maximalt tryck och flödeshastighet. Den integrerade påfyllningstratten och avtappningsventilen möjliggör säker och ren hantering av termovätskan. Med regelbunden rengöring garanterar det lättillgängliga vävda luftfiltret i rostfritt stål konsekvent prestanda. Den högkvalitativa isolerade 4 L badbehållaren tillåter användning av upp till 2,5 L termovätska i den externa kylcirkeln utan påfyllning.
  • Mycket effektiv hastighetsstyrd kylenhet med en kylkapacitet på 800 W (vid 20° C)
  • Naturligt köldmedium R290
  • Hastighetskontrollerad PEEK pump: (0,5 bar; 21 L/min)
  • Digital nivåindikator
  • Stor LED-display
  • Optiska och akustiska varningsfunktioner
  • Lätt att rengöra nätfilter i rostfritt stål
  • Högkvalitativ isolerad 4 L badreservoar (minst 1,5 L)
Gränssnitt:
  • RS 232 och USB för styrning och övervakning av enheterna via labworldsoft™ och för att uppdatera programvaran online
  • Kalibrerbar intern temperatursensor (3 punkter)
Leveransens omfattning:
  • RC 2 GRÖN basic
  • Olive för DN 8 slangar (2 st.)
  • Olive för DN 12 slangar (2 st.)
  • USB Kabel - USB A till Micro-B, 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 °C till 32 °C
Kapacitet (metrisk) 1,4 till 4 L
Kommunikationer RS 232-gränssnitt; USB gränssnitt
Kylkapacitet -30 °C
Flödeshastighet 21 l/min.
Pumptyp Tryck-/sugpump
Temperaturområde -30 °C till +70 °C
Typ Kylcirkulatorer
Visa LED
Extern cirkulation Ja
Funktioner Temperaturdisplay
Gröna funktioner R290 kylmedel
Inkluderar Strömkablar, slang oliv NW 8 (2 Pc .), Slang oliv NW 12 (2 Pc .), Plastlock (för 'Overflow'-kontakt), Plastlock (för 'Backflow'-kontakt), USB 2.0-kabel (A-micro B), Användarhandbok, Garantikort.
Modell Grundläggande
Uteffekt Kylkapacitet (@20 °C) 800 W, Kylkapacitet (@10 °C) 700 W, Kylkapacitet (@0 °C) 500 W, Kylkapacitet (@-10 °C) 400 W, Kylkapacitet (@-20 C) °200 W, Kylkapacitet (@-30 C) °90 W
Pluggtyp EU
Energiförbrukning 350 W
Pumpkapacitet 0,5 bar
Kylmedel R290
Säkerhetsklass IP 21
Temperaturupplösning 0,1± K
Temperaturstabilitet 0,15± K
USB-anslutningar Ja
Garanti 24 månader
Mått (D x B x H) 220 x 475 x 525 mm
Fraktvikt (metrisk) 25.5 kg
Vikt (metrisk) 25.5 kg
Spänning 100/115/230 V
Frekvens 50/60 Hz