Läs mer
IKA™ RC 2 GRÖN Kontroll recirkulerande kylare
Produktkod. 16825790 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,4 till 4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16825790 1,4 till 4 L Varje
1 options
Produktkod. 16825790 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025006638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70471.49 SEK
    67591.03 SEK / Paket med 1
    Save 2880.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kraftfull, kompakt och energieffektiv recirkulerande kylare för kylapplikationer upp till -30 °C. Den på begäran och varvtalsstyrda kompressorn, som drivs med naturligt köldmedium, uppnår en kylkapacitet på 800 W vid minimal energiförbrukning.
Den hastighetsstyrda PEEK pumpen tillåter en indirekt kontinuerlig justering av maximalt tryck och flödeshastighet. Enheten tillhandahåller ett externt temperaturkontrollgränssnitt. En PT 100.30 temperaturgivare ingår i leveransen. Den trådlösa styrenheten (WiCo) visar alla relevanta processparametrar på ett ögonblick och möjliggör bekväm och säker drift av enheten. Den integrerade påfyllningstratten och avtappningsventilen möjliggör säker och ren hantering av termovätskan. Med regelbunden rengöring garanterar det lättillgängliga vävda luftfiltret i rostfritt stål konsekvent prestanda. Den högkvalitativa isolerade 4 L badbehållaren tillåter användning av upp till 2,5 L termovätska i den externa kylcirkeln utan påfyllning.
  • Mycket effektiv hastighetsstyrd kylenhet med en kylkapacitet på 800 W (vid 20° C)
  • Naturligt köldmedium R290
  • Hastighetskontrollerad PEEK pump: (0,5 bar; 21 L/min)
  • Digital nivåindikator
  • Optiska och akustiska varningsfunktioner
  • Lätt att rengöra nätfilter i rostfritt stål
  • Högkvalitativ isolerad 4 l badbehållare (minst 1,5 L)
Gränssnitt:
  • RS 232 och USB för styrning och övervakning av enheterna via labworldsoft™ och för att uppdatera programvaran online
  • Kalibrerbar intern temperatursensor (3 punkter)
  • LEMO-uttag för anslutning av extern PT 100 temperaturgivare
Trådlös kontroller:
  • 10 fritt programmerbara temperaturramper med 10 steg vardera
  • Timer/Räknarfunktion
  • Kalibrerbar intern och extern temperatursensor (3 punkter)
Leveransens omfattning:
  • RC 2 GRÖN kontroll
  • Olive för DN 8 slangar (2 st.)
  • Olive för DN 12 slangar (2 st.)
  • USB Kabel - USB A till Micro-B, 2 m
  • PT 100.30 Temperaturgivare
  • WH10 WiCo-hållare
  • Laddare till Wico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 °C till 32 °C
Kapacitet (metrisk) 1,4 till 4 L
Kommunikationer RS 232-gränssnitt; USB gränssnitt
Kylkapacitet -30 °C
Flödeshastighet 21 l/min.
Pumptyp Tryck-/sugpump
Temperaturområde -30 °C till +70 °C
Typ Kylcirkulatorer
Visa TFT färg
Extern cirkulation Ja
Funktioner Temperaturdisplay
Gröna funktioner R290 kylmedel
Inkluderar Strömkablar, slang oliv NW 8 (2 Pc .), Slang oliv NW 12 (2 Pc .), WiCo-hållare WH 10, OS 1.0 strömförsörjning (för WiCo), Temperatursensor Pt 100.30, USB 2.0-kabel (mikro A - mikro B), USB 2.0-kabel (A - mikro B), plastlock (för 'Overflow'-kontakt), plastlock (för 'Backflow'-kontakt), användarhandbok, garantikort.
Modell Kontrollera
Uteffekt Kylkapacitet (@20 °C) 800 W, Kylkapacitet (@10 °C) 700 W, Kylkapacitet (@0 °C) 500 W, Kylkapacitet (@-10 °C) 400 W, Kylkapacitet (@-20 C) °200 W, Kylkapacitet (@-30 C) °90 W
Pluggtyp EU
Energiförbrukning 350 W
Pumpkapacitet 0,5 bar
Kylmedel R290
Säkerhetsklass IP 21
Temperaturupplösning 0,1± K
Temperaturstabilitet 0,15± K
USB-anslutningar Ja
Garanti 24 månader
Mått (D x B x H) 220 x 475 x 525 mm
Fraktvikt (metrisk) 25.5 kg
Vikt (metrisk) 26.5 kg
Spänning 100/115/220/230 V
Frekvens 50/60 Hz