Läs mer
Velp Scientifica™ RC 2 Värmeplatta med två lägen
Produktkod. 30042335 Handla allt Velp Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
340 x 90 x 270 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
30042335 340 x 90 x 270 mm
1 options
Produktkod. 30042335 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20700620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6660.00 SEK
    5178.99 SEK / Paket med 1
    Save 1481.01 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
RC 2 Tvåläges värmeplatta med aluminiumtopp och temperaturreglering.
Utmärkt värmeprestanda för alla labbapplikationer
  • De RC 2 är utrustad med två 135 mm diameter toppplattor av aluminiumlegering som säkerställer stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan
  • Tillförlitlig för vardagliga laboratorieapplikationer som kokande vätskor, baslösningar och mediaberedning samt upplösning av buffertar och reagens
  • Genom att vrida på rattarna för varje oberoende position är det möjligt att enkelt justera plattans temperatur upp till 310 °C
  • De RC 2 tar emot upp till 2 flaskor på 15 liter vardera (H 2 O)
Lätt att använda, säker och designad för att hålla
  • En extremt intuitiv kontrollpanel och dess lutning har noggrant studerats för att optimera användarupplevelsen för alla labboperatörer och för att erbjuda bra synlighet
  • De RC 2 kokplatta garanterar en hög nivå av säkerhet och skydd för laboratorieoperatörer
  • Inre elektroniska delar skyddas av den isolerande skivan, som tillsammans med det robusta pressgjutna aluminiumhöljet gör att RC 2 en hållbar och pålitlig kokplatta
  • Har olika säkerhetsfunktioner, såsom säkerhetskretsar och övertemperaturskydd, skyddar användare i deras dagliga verksamhet
  • Två upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på
  • Ikonerna förblir tända när plattans temperatur är över 50 °C, även om instrumentet är avstängt
Specifikationer
Kroppsmaterial Epoximålad aluminiumstruktur
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 0 °C till 300 °C
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Antal positioner 2
Form Rund
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Garanti 3 år
Visa Analog
Mått (L x B x H) 340 x 90 x 270 mm