Läs mer
Velp Scientifica™ RC 5 Kokplatta
Produktkod. 17858484 Handla allt Velp Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
160 x 270 x 85 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
17858484 160 x 270 x 85 mm
1 options
Produktkod. 17858484 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20700610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00 SEK
    2116.67 SEK / Paket med 1
    Save 613.33 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
RC 5 Hotplate är en enpositionsvärmeplatta med aluminiumskiva.
Utmärkt värmeprestanda för alla labbapplikationer:
  • De RC 5 är utrustad med en toppplatta av aluminiumlegering med en diameter på 135 mm som säkerställer stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan.
  • Du kan lita på RC 5 för vardagliga laboratorieapplikationer som kokande vätskor, baslösningar och mediaberedning samt upplösning av buffertar och reagens.
  • Genom att vrida på vredet på RC 5 är det möjligt att enkelt justera temperaturinställningen upp till 310° C. Den tar emot upp till 15-liters flaskor.
Lätt att använda, säker och designad för att hålla:
  • Den extremt intuitiva kontrollpanelen och dess lutning har studerats noggrant för att optimera användarupplevelsen för alla labboperatörer och för att erbjuda bra synlighet.
  • Dessutom RC 5 värmeplattan är IP42-certifierad och säkerställer en hög nivå av säkerhet och skydd för laboratorieoperatörer.
  • De interna elektroniska delarna skyddas av den isolerande skivan, som tillsammans med det robusta pressgjutna aluminiumhöljet gör att RC 5 en hållbar och pålitlig kokplatta.
  • Olika säkerhetsfunktioner, såsom säkerhetskretsar och övertemperaturskydd, skyddar användarna i deras dagliga verksamhet. Två upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på. Dessutom förblir ikonen tänd när plattans temperatur är över 50 °C även om instrumentet är avstängt.
  • De RC 5 är designad för den längsta livslängden och garanteras av en 3-års garanti (online produktregistrering krävs).
Specifikationer
Kroppsmaterial Aluminium
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Controllertyp Analog
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 310 °C
Vikt (metrisk) 1.4 kg
Wattal 600 W
Frekvens 50/60 Hz
Säkerhetsfunktioner Över °50 C (övertemperaturlarm över 330 °C)
Pluggtyp Europa
Max. Behållarstorlek 15 L
Antal positioner 1
Max. Provladdning 15 L
Form Rund
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti 3 år
Visa Hold (Håll)
Mått (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm