Läs mer
VACUUBRAND™ RC 6 Chemistry-HYBRID Pump
Produktkod. 10613893 Handla allt Vacuubrand Produkter
Inkluderar:
CEE-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10613893
Brand: VACUUBRAND™ 20698570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
A combination of a two-stage rotary vane pump and a two-stage chemistry diaphragm pump for optimized corrosion resistance.
  • The diaphragm pump maintains the oil reservoir under vacuum in order to keep the partial pressure of solvent vapors at levels below their condensation points and to reduce largely the concentration of oxygen and corrosive gases
  • Much higher solvent vapor pumping capability and resistance to aggressive gases than conventional rotary vane pumps
  • Reduced internal corrosion even when working with corrosive vapors
  • Oil changes typically reduced 90% or more compared with rotary vane pumps alone
  • Excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
  • Ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast)
Hästkraft 0.5 hp
Inkluderar CEE-kontakt
Motorhastighet 150 to 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 507 x 377 x 429 mm
Modell RC 6
Bullernivå 50 dbA
Temperatur (metrisk) lagring -10°C to +60°C
Temperatur (engelska) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Max 40°C
Temperatur (metrisk) Min. 12°C
Flödeshastighet 3.5/4.1 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 231.14 mm
Total längd (metrisk) 510.54 mm
Total bredd (metrisk) 304.8 mm
Pumptyp Chemistry-HYBRID Rotary Vane Pump
Kapslingsklassificering IP40
Motståndsegenskaper Aggressive Gas-Resistant, Corrosion-Resistant
Temperatur (engelska) Min 54°F
Oljekapacitet 0.36 to 0.56 qt.
Oljetyp Oil-Sealed
Antal etapper 4
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V