Description
RC74 Polyclonal specifically detects RC74 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | RC74 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulering | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | CPSF2L, FLJ10871, INT9, integrator complex subunit 9, Protein related to CPSF subunits of 74 kDa, RC74, RC-74 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 459-658 of human INTS9 (NP_060720.2). KLLKEVQPLHVVCPEQYTQPPPAQSHRMDLMIDCQPPAMSYRRAEVLALPFKRRYEKIEIMPELADSLVPMEIKPGISLATVSAVLHTKDNKHLLQPPPRPAQPTSGKKRKRVSDDVPDCKVLKPLLSGSIPVEQFVQTLEKHGFSDIKVEDTAKGHIVLLQEAETLIQIEEDSTHIICDNDEMLRVRLRDLVLKFLQKF |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?