Läs mer
RCGD423, MedChemExpress
Beskrivning
RCGD423 is a gp130 modulator, which prevents articular cartilage degeneration and promotes repair.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RCGD423 |
| CAS | 108237-91-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11BrN2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (377.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC=C(C=C1)NC2=NC(C3=CC=CC=C3)=CS2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.23 |
| Formel vikt | 331.23 |
| Visa mer |