Läs mer
IKA™ RCT 5 Digital magnetisk kokplattaomrörare, 0 °C till 310 °C, keramiskt belagd aluminium
Handla allt IKA ProdukterBeskrivning
Multifunktionell meny:
- Oavsett om man bestämmer rotationsriktning, timerfunktioner eller sekvensprogrammering - omrörningsprocessen kan programmeras individuellt från början till slut. På så sätt går reaktionen tillförlitligt och säkert även utan övervakning.
- Reptålig keramisk beläggning.
- RCT 5 digital har en rektangulär uppställningsplatta med vit, keramisk beläggning.
- Den är mindre repningsbenägen än konventionella magnetiska omrörarplattor.
- Displayen är tillverkad av kemikaliebeständigt och härdat glas vilket ökar säkerheten för användaren.
- Dessutom varnar en symbol i displayen vid en het yta och skyddar därför mot brännskador.
- Säkerhetskretsen kan justeras upp till 370 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramiskt belagd aluminium |
| Spänning | 100/115/220/230 V |
| Storlek | 5,4 x 5,4 tum. |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 310 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Wattal | 900 W |
| Typ | Värmeplattor med omrörning |
| Form | Fyrkantig |
| Pluggtyp | EU |
| Visa mer |