Beskrivning
- Härdad spricksäker glasyta för optimal kemikaliebeständighet och enkel rengöring
- Största bildskärmen i sin klass med lättläst LED-display
- Upplysta symboler för visning av viktig statusinformation (inställd och faktisk temperatur, värmestatus, temperatursensor
- USB- och RS232-gränssnitt för kontroll eller dokumentation av testparametrarna via en PC
- Kompatibel med labworldsoft™ laboratorieprogramvara
- QR-kod för snabb åtkomst till enhetsinformation, tillbehör, nedladdningar och utökad garanti
- Lättåtkomlig huvudströmbrytare på framsidan av enheten
- Säker, robust och i enlighet med standarder
- RCT basic innehåller de beprövade säkerhetsfunktionerna för IKA-magnetiska omrörare. I enlighet med standarden DIN EN 61010-2-010 uppfyller den alla säkerhetskrav för laboratorieutrustning för uppvärmning av ämnen och är därför även lämplig för obevakad drift.
- Testad och certifierad av TÜV SÜD enligt standard IEC 61010-1 (cTÜVus)
- Justerbar säkerhetskrets för värmeplattans temperatur (med verktyg)
- Bekräftelseläge (driftläge D) förhindrar oavsiktlig ändring av de inställda börvärdena. Vid omstart krävs bekräftelse av säkerhetstemperaturen.
- Bekräftelseläge (driftläge D) förhindrar oavsiktlig ändring av de inställda börvärdena. Vid omstart krävs bekräftelse av säkerhetstemperaturen.
- Automatisk avstängning av temperaturregleringsfunktionen om den anslutna externa temperaturgivaren inte är nedsänkt i mediet eller är defekt. Funktion valbar, timeout-tid justerbar (fel 5).
- Sluten konstruktion (skyddsklass IP42) garanterar lång livslängd, även under extrema förhållanden i laboratoriet
- Pålitlig drift även med kalla media. Utökad temperaturvisning ner till -20°C (med extern givare).
- Skyddade elektroniska anslutningar på baksidan av enheten
- Brandsäkert pressgjutet aluminiumhölje med hög kvalitet och hållbar pulverlackering
- DIN-uttag 12878 för anslutning av elektronisk kontakttermometer, t.ex. ETS-D5 för temperaturkontroll med hög närvaro. I denna kombination utökas experimentuppställningen med ytterligare en oberoende säkerhetskrets för reaktionsmediet.
- Beprövad teknik
- Värmeplatta av aluminium för optimal och homogen värmeöverföring
- Utmärkt magnetisk koppling
- Mjukstart förhindrar att magnetiska omröringsstavar går av under startfasen
- Två optimerade temperaturkontrolllägen säkerställer snabb uppvärmning eller exakt temperaturkontroll utan överskridande
- Tryck- och vridknappar för oberoende justering av börvärdena och start/stopp av temperatur och hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 50 till 1500 r/min |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Visa | LED |
| Spänning | 220/230 V |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Toppplattans diameter (metrisk) | 135 mm |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | Dokument för kvalificering LAB, fabrikskalibreringscertifikat LAB, DQ/IQ/OQ/PQ-dokumentation LAB, allmänna certifikat LAB (2.2 eller 3.1), kvalificeringsutförande (IQ/OQ/PQ) LAB |
| Visa mer |