Beskrivning
Genom att kombinera de två enheterna kan den interna säkerhetskretsen (oberoende av RCT-basprogramvaran) adresseras direkt av kontakttermometern. För detta ändamål begränsas den maximalt tillåtna temperaturen i mediet oberoende av börtemperaturen. Om detta värde överskrids stängs magnetomrörarens uppvärmningsfunktion av via den interna säkerhetskretsen tills apparaten återstartas. Samtidigt bibehålls omrörningsfunktionen för att undvika kokförvrängningar. Den inställda säkerhetstemperaturen för värmeplattan förblir också tillgänglig.
- Inställd temperaturbegränsning för ETS-D5 och värmeplattans säkerhetstemperatur är ELLER-kopplade, så varje potentiellt fel leder till att värmen stängs av
- Värmeplattans temperatur kan ställas in oberoende av medium för att aktivt påverka uppvärmningstiderna
- Förbättrad display låter dig se det inställda och faktiska värdet för medeltemperatur med en blick med en upplösning på 0,1 K på kontakttermometern
- Inställningsnoggrannheten förfinas från 1 K till 0,1 K i denna kombination
- Den aktuella värmeplattans temperatur visas också på RCT
- Omrörarstavens längd: 20 till 80 mm
- Display av kontakttermometer kan placeras i ögonhöjd för att göra direkt synlig där temperaturen mäts och kontrolleras
- Förutom magnetomrörare och kontakttermometer innehåller denna kompletta lösning även alla nödvändiga monteringselement
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Spänning | 220/230 V |
| Inkluderar | RCT Basic, ETS-D5, stödstång, omrörningsstänger (30 mm och 40 mm), Boss Head Clamp, PT 1000.6 temperatursensor, hållstång |
| Säkerhetsfunktioner | Temperatursäkerhetskrets |
| Fraktvikt (metrisk) | 2.4 kg |
| För användning med (utrustning) | Anslutning för extern temperaturgivare PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | 310 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |