Läs mer
IKA RCT Grundläggande ETS-D5-lösning
Produktkod. 31941105 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31941105 Europa
1 options
Produktkod. 31941105 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010016495
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Består av en magnetisk omrörare och en elektronisk kontakttermometer, vilket gör experiment och reaktioner ännu säkrare.
  • Kombinerar en magnetisk omrörare och elektronisk kontakttermometer för säkrare experiment och reaktioner
  • Ger förbättrad temperaturkontroll via en intern säkerhetskrets som fungerar oberoende av den magnetiska omrörarens mjukvara
  • Tillåter att den maximalt tillåtna medietemperaturen kan begränsas oberoende av inställd temperatur
  • Stänger av värmefunktionen via den interna säkerhetskretsen om den maximalt tillåtna temperaturen överskrids, tills enheten startas om
  • Behåller omrörningsfunktionen när värmen stängs av för att undvika kokningsförvrängningar
  • Behåller den inställda säkerhetstemperaturen på värmeplattan
  • ELLER kopplar kontakttermometerns temperaturbegränsning och säkerhetstemperaturen på kokplattan så att varje potentiellt fel leder till att värmen stängs av
  • Möjliggör att värmeplattans temperatur kan ställas in oberoende av medeltemperaturen för att aktivt påverka uppvärmningstiderna
  • Visar inställd och faktisk medeltemperatur i en snabb blick med en upplösning på 0,1 K
  • Förfinar temperaturinställningens noggrannhet från 1 K till 0,1 K
  • Visar den aktuella temperaturen på kokplattan
  • Kontakttermometern visar att den ska placeras i ögonhöjd, vilket gör den direkt synlig där temperaturen mäts och kontrolleras
  • Inkluderar magnetomrörare, kontakttermometer och alla nödvändiga monteringsdelar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 0 °C till 310 °C
Typ Magnetisk omrörare
Pluggtyp Europa
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 2 år
Certifikat och efterlevnad EEC
Visa LED