Läs mer
IKA RCT Grundläggande färdig lösning
Produktkod. 31941102 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramiskt belagd aluminium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Material för toppplatta
31941102 Europa Aluminiumlegering
31941089 Europa Keramiskt belagd aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31941102 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0010016459
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Innehåller alla komponenter som krävs för exakt temperaturkontroll av ditt prov med en magnetisk omrörare.
  • Stå för säker position
    • Denna kompletta lösning inkluderar ett stativ med förlängningsarm och en korsärm
    • Dessa säkerställer korrekt och säker placering av PT 1000-temperatursensorn, som också medföljer
    • Detta beror på att sensorn alltid bör placeras utanför virveln som skapas under omrörningen och sänkas ner minst 20 mm djupt i mediet
    • Tack vare stativet kan temperatursensorns position justeras exakt efter reaktionskärlet och vätskenivån både vertikalt och horisontellt
  • Multifunktionellt silikonskydd
    • Paketet inkluderar också ett universellt silikonskydd för 600 ml och 1000 ml bägare
    • Den har integrerade öppningar för temperatursensorn
    • Det kemiskt mycket tåliga locket fyller tre funktioner: det fungerar som stänkskydd, minimerar energiförbrukningen när det används som lock och minskar ljudet som kan genereras av luftintag vid snabb omrörning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 0 °C till 310 °C
Typ Magnetisk omrörare
Pluggtyp Europa
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 2 år
Certifikat och efterlevnad EEC
Visa LED