Läs mer
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Grundläggande redo-att-gå-lösning
Produktkod. 17745868 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-stil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
17745868 EU-stil Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17745868 Leverantör IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Leverantörsnummer 0010011525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11800.00 SEK
    10636.44 SEK / Paket med 1
    Save 1163.56 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Detta paket innehåller alla komponenter som krävs för exakt temperaturkontroll av ditt prov med den grundläggande magnetomröraren RCT.
  • Inkluderar en stativstång tillsammans med en förlängningsarm och en navhuvudklämma för säker placering av PT 1000 temperatursensor
  • Temperatursensorn ska alltid vara placerad utanför trumman som skapas under omrörning och ska vara nedsänkt i mediet till ett djup av minst 20 mm
  • Tack vare stativet är temperatursensorns position exakt anpassad till reaktionskärlet och nivån i vertikal och horisontell inriktning
  • Multifunktionellt universellt silikonskydd för bägare med 600 och 1000 ml
  • Integrerade genomföringar för temperaturgivare
  • Kemiskt mycket resistent lock fungerar som stänkskydd, minimerar energibehovet när det används som lock och minskar ljud som uppstår när luft sugs in under snabb omrörning
  • Omrörarstavens längd: 20 till 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Inkluderar Stödstång, bägarelock, omrörarstänger (30 mm och 40 mm), skruvmejsel, RCT Basic, PT 1000.6 temperatursensor, hållstång, Boss Head Clamp
Säkerhetsfunktioner Temperatursäkerhetskrets
Fraktvikt (metrisk) 2.4 kg
För användning med (utrustning) Anslutning för extern temperaturgivare PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 270 mm
Wattal 650 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Pluggtyp EU-stil
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LED
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Hastighet 50 till 1500 r/min