Läs mer
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 250
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17785858 Handla allt IKA Produkter
Change view
Click to view available options
Pluggtyp:
EU-stil
UK-stil
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Pluggtyp
17785858 EU-stil
17795858 UK-stil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17785858 Supplier IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Supplier No. 0010011505
Only null left
Add to basket
Add to basket
För säker syntes i rundbottnade kolvar med 250 ml volym. Användningen av syntesblocken minskar riskerna avsevärt jämfört med användningen av oljebad och förenklar hantering och rengöring av de rundbottnade kolvarna.
  • Universalklämma för säker montering av syntetflaskor
  • Stödstång för positionering av temperaturgivare
  • Elliptiska magnetiska omrörarstänger som perfekt anpassar sig till formen på den rundbottnade kolven
  • Omrörarstavens längd: 20 till 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Inkluderar Stödstång, Universal Clamp , Omrörarstänger (30 mm och 40 mm), 2 x Boss Head Clamps, 5 x IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, PT 1000.6 temperatursensor, hållstång, skruvmejsel, 250 mL kolvhållare utan handtag
Säkerhetsfunktioner Temperatursäkerhetskrets
Fraktvikt (metrisk) 2.4 kg
För användning med (utrustning) Anslutning för extern temperaturgivare PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 270 mm
Wattal 650 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Pluggtyp EU-stil
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LED
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Hastighet 50 till 1500 r/min