Läs mer
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic Synthesis Solution 500
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17765858 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-stil
UK-stil
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
17765858 UK-stil
17755858 EU-stil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17765858 Leverantör IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Leverantörsnummer 0010011503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker syntes i rundbottnade kolvar med 500 ml volym. Användningen av syntesblocken minskar riskerna avsevärt jämfört med användningen av oljebad och förenklar hantering och rengöring av rundbottnade kolvar.
  • Universalklämma för säker montering av syntetflaskor
  • Stödstång för positionering av temperaturgivare
  • Elliptiska magnetiska omrörarstänger som perfekt anpassar sig till formen på den rundbottnade kolven
  • Omrörarstavens längd: 20 till 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Inkluderar Stödstång, Universal Clamp , Omrörarstänger (30 mm och 40 mm), 2 x Boss Head Clamps, 5 x IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, PT 1000.6 temperatursensor, hållstång, skruvmejsel, 500 mL kolvhållare utan handtag
Säkerhetsfunktioner Temperatursäkerhetskrets
Fraktvikt (metrisk) 2.4 kg
För användning med (utrustning) Anslutning för extern temperaturgivare PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 270 mm
Wattal 650 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Pluggtyp UK-stil
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LED
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Hastighet 50 till 1500 r/min