Läs mer
IKA RCT Classic magnetomrörare
Produktkod. 31910328 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
Europa
Produktkod. Pluggtyp
31910328 Europa
1 options
Produktkod. 31910328 Leverantör IKA Leverantörsnummer 0020136400
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lämplig för omrörning upp till 20 L (H2O) och når en värmeplattetemperatur på upp till 310 °C.
  • RCT classic är lämplig för omrörningsuppgifter upp till 20 l (H2O) och når en värmeplattetemperatur på upp till 310 °C för mångsidiga laboratorieuppvärmnings- och omrörningsapplikationer.
  • Anslutningsalternativ för en extern temperatursensor med PT 1000,60 inkluderad i leveransen möjliggör direkt temperaturmätning och kontroll inom reaktionsmediet.
  • RCT Classic magnetisk omrörare är designad för tillförlitlighet, exceptionellt lång produktlivslängd och de högsta laboratoriesäkerhetsstandarderna.
  • Perfekt isolering av aluminiumvärmeplattan, underhållsfri EC-motor och elektronisk strömförsörjning säkerställer utmärkt energieffektivitet och minskad självuppvärmning vid omrörning.
  • Bidrar till ett mer hållbart laboratorium genom optimerad energibesparande prestanda och effektiv värmehantering.
  • Härdad splittersäker glasyta erbjuder optimal kemisk resistens och möjliggör enkel rengöring efter laboratorieanvändning.
  • Största skärmen i sin klass med lättläst LED-display säkerställer smidig synlighet av driftsparametrar.
  • Upplysta symboler visar viktig statusinformation, inklusive inställd och faktisk temperatur, värmestatus och temperatursensorinformation.
  • Integrerad QR-kod ger snabb åtkomst till enhetsinformation, tillbehör, nedladdningar och utökad garanti.
  • En lättillgänglig huvudströmbrytare placerad framtill på enheten möjliggör smidig användning.
  • Uppfyller standarden DIN EN 61010-2-010 och uppfyller alla säkerhetskrav för laboratorieutrustning som används för uppvärmning av ämnen, inklusive lämplighet för obevakad drift.
  • Testad och certifierad av TUV Sud enligt IEC 61010-1 (cTUVus) standarder för ytterligare säkerhetsgaranti.
  • Justerbar värmeplattetemperatur-säkerhetskrets kan konfigureras med ett dedikerat verktyg för förbättrat skydd.
  • Bekräftelseläge (driftläge D) förhindrar oavsiktliga förändringar av inställda punkter och kräver bekräftelse av säkerhetstemperaturen vid omstart.
  • Automatisk avstängning av temperaturkontrollfunktionen sker om den anslutna externa temperatursensorn inte är nedsänkt i mediet eller blir defekt, med valbar funktion och justerbar timeout-tid (Fel 5).
  • Innesluten design med skyddsklass IP42 säkerställer lång livslängd även under extrema laboratorieförhållanden.
  • Tillförlitlig drift med kallt medium stöds genom utökad temperaturvisning ner till -20 °C vid användning av extern sensor.
  • Skyddade elektroniska anslutningar på baksidan av enheten förbättrar driftssäkerheten och hållbarheten.
  • Brandsäkert metallgjutet aluminiumhölje med högkvalitativ och hållbar pulverbeläggning säkerställer robust konstruktion och långsiktig prestanda.
  • DIN-sockel 12878 möjliggör anslutning av en elektronisk kontakttermometer såsom ETS-D5 för högprecisionstemperaturkontroll och en ytterligare oberoende säkerhetskrets för reaktionsmediet.
  • Värmeplatta av aluminium ger optimal och homogen värmeöverföring för effektiva laboratorieprocesser.
  • Utmärkt magnetisk koppling säkerställer stabil omrörningsprestanda under drift.
  • Mjukstartfunktionen förhindrar att magnetiska omrörningsstänger går av under startfasen.
  • Två optimerade temperaturkontrollläge ger antingen snabb uppvärmning eller exakt temperaturkontroll utan att överskjuta.
  • Tryck- och svängknappar möjliggör oberoende justering av inställda punkter samt enkel start och stopp av temperatur- och hastighetsfunktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 240 V
Inkluderar Temperatursensor PT 1000.60, IKAFLON 30 omrörningsstång, IKAFLON 40 omrörningsstång, H 80 temperaturprobhållare
Kroppsmaterial Gjuten aluminium, borosilikatglas
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Wattal 600 W
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Typ Värmeplattomrörare
Form Rund
Pluggtyp Europa
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Visa LED