Läs mer
Macherey-Nagel™ rDNase Set
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
50 uppsättningar
Beskrivning
rDNase-setet är utformat för att ta bort DNA på kolumn med hjälp av valfritt NucleoSpin RNA-kit. (Antalet förberedelser beror på det exakta kitet.) rDNase Set är också lämpligt för digestion av kontaminerande DNA i förrenade RNA-preparat i lösning (t.ex. fenolbaserade RNA-preparat).
- DNA-spjälkning på —kolumn Tidsbesparande DNA-borttagning under RNA-beredning
- DNA-spjälkning i lösning— Tillåter mest effektiv DNA-borttagning för känsliga applikationer
- Lyofiliserat rDNas från bovin pankreas
- Rekombinant producerad i Pichia pastoris utan att använda några djurceller
- Ingen RNase-aktivitet kan detekteras
- RNA-integritet (RIN) påverkas inte av rDNas-behandling
- Separat reaktionsbuffert optimerad för bästa rDNas-prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter | Lyofiliserat enzym: rekonstituering genom att tillsätta μ550 L RNase-fritt vatten i den medföljande flaskan |
| För användning med (applikation) | RNA-rening —Avlägsnande av kontaminerande DNA |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ RNA-kit |
| Förpackning | Flaska med lock |
| Innehåll och lagring | Förvara lyofiliserat rDNas vid +4° C Vid ankomst Förvara vid 4 °C i upp till 1 år Förvara rekonstituerad rDNas kl− 20 °C i upp till 6 månader |
| Källa | Bovin bukspottkörtel, rekombinant producerad i Pichia pastoris utan att använda några djurceller eller annat material som härrör från djur |
| Kvantitet | 1 sats |
| Produkttyp | rDNase Set |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- rDNase Set
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .