Läs mer
Hirschmann™ Rea-clean™ Snabbrengöringskoncentrat
Produktkod. 10479512
Change view
Volym (metrisk):
5 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10479512 5 l
1 options
Produktkod. 10479512 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9790105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.25 SEK
    937.39 SEK / Paket med 1
    Save 138.86 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
För rengöring av föremål, kakel, beslag, golv och ytor inom alla användningsområden, speciellt lämplig för plastytor.
  • Miljövänlig, då den är helt biologiskt nedbrytbar
  • För sprutning eller vätning, torka eller skölj av efteråt
  • Även för kraftig smuts, fett och oljeföroreningar
  • Självneutraliserande, självemulgerande och extremt fettlösande
  • Mycket ekonomiskt: 1 L koncentrat ger upp till 40 L arbetslösning
  • Endast svagt alkaliskt, koncentrat har ett pH-värde på 10
  • Fosfatfri
  • Levereras i en 5 liters dunk
Specifikationer
Produkttyp Snabbrengöringsmedel
pH 10
Behållartyp Kanister
För användning med (applikation) Rengöring, desinficering
För användning med (utrustning) Föremål, kakel, golv, ytor
Volym (metrisk) 5 l