Läs mer
Hirschmann™ Rea-sol™ 30 L Snabbrengöringsmedel
Volym (metrisk):
30 L
Beskrivning
- Med rostskyddstillsatser
- Graderingarna angrips inte
- Känsliga tester påverkas inte
- Även lämplig för rengöring och sanering av väggar och golv
- Fri från klor och frätande alkalier
- Ersätter i stor utsträckning kromsvavelsyra
- Bra hudtolerans och giftfri
- Miljövänlig då de aktiva ingredienserna är biologiskt nedbrytbara
- Extremt ekonomiskt: 1% fungerande lösning, kan användas flera gånger
- Även lämplig för användning i elektroniska bad
- Levereras i en 30 L fat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Snabbrengöringsmedel |
| Koncentration | 1% |
| Behållartyp | Trumma |
| För användning med (applikation) | Rengöring och dekontaminering |
| För användning med (utrustning) | Glas, porslin, gummi, plast, metallinstrument och ytor |
| Volym (metrisk) | 30 L |