Läs mer
Hirschmann™ rea-sol™ Snabbrengöringsmedel
Produktkod. 10298251
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10298251 1 l
1 options
Produktkod. 10298251 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9720101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.90 SEK
    484.58 SEK / 1 L
    Save 38.32 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
För snabb, automatisk och noggrann rengöring av material som glas, porslin, gummi, plast och metall. Hirschmann™ rea-sol™ Rapid Cleaning Agent är idealiskt för laboratoriet för att ta bort olja, fett, vax, harts, silikon, blod, protein och serumrester.
  • Med rostskyddstillsatser
  • Känsliga tester påverkas inte
  • Fri från klor och frätande alkalier
  • Miljövänlig och giftfri
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsmedel
Produktlinje Rea Sol
Koncentration 1%
Behållartyp Flaska
För användning med (applikation) Korrosionsskyddande tillsatser
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • rea-sol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..