Läs mer
Hirschmann™ rea-sol™ Snabbrengöringsmedel
Beschreibung
- Med rostskyddstillsatser
- Känsliga tester påverkas inte
- Fri från klor och frätande alkalier
- Miljövänlig och giftfri
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Rengöringsmedel |
| Produktlinje | Rea Sol |
| Koncentration | 1% |
| Behållartyp | Kanister |
| För användning med (applikation) | Korrosionsskyddande tillsatser |
| Volym (metrisk) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- rea-sol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?