Läs mer
Hirschmann™ rea-stabil™ Flytande flaska
Produktkod. 10379561
Change view
Volym (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10379561 200 ml 200ml
1 options
Produktkod. 10379561 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9780100
 Begränsad artikel
I lager
Hjälper till att undvika alger, bakterier och mögelbildning i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ rea-stabil™ Liquid Bottle är avsedd för användning med varmvattenbad, termostater och liknande användningsområden.
  • Baktericid och fungicid
  • Giftfri
  • Mycket ekonomiskt - 0,1% arbetskoncentration
Specifications
Produkttyp Stabiliseringskoncentrat
Form Vätska
Koncentration 0.1%
Behållartyp Flaska
Volym (metrisk) 200 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • rea-stabil
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).