Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblock
Produktkod. 11527490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Beskrivning:
Blank–inga hål (för anpassad borrning) 5,1 cm hög
Rymmer 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor; 13 hål (14 mm diameter x 23 mm djup)
Rymmer 13 x 13 mm diameter provrör; 13 hål (14 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 13 x 3,5 mL Septumflaskor med skruvlock; 13 hål (15 mm diameter x 34 mm djup)
Rymmer 16 x 0,1 ml Reacti-flaskor; 16 hål (12 mm diameter x 21 mm djup)
Rymmer 17 mikrocentrifugprovrör; 17 hål (11 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 4 x 18 ml vakuumhydrolysrör; 4 hål (19 mm diameter x 64 mm djup)
Rymmer 6 x 27,5 ml Reacti-flaskor; 6 hål (28,5 mm diameter x 70 mm djup)
Rymmer 8 x 10 ml Reacti-flaskor; 8 hål (25 mm diameter x 46 mm djup)
Rymmer 8 x 20 mm diameter provrör; 8 hål (21 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 8 x 6 ml vakuumhydrolysrör; 8 hål (10 mm diameter x 64 mm djup)
Rymmer 9 x 0,1 mm Reacti-flaskor; 9 hål (12 mm diameter x 21 mm djup)
Rymmer 9 x 16 mm diameter provrör; 9 hål (17 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-flaskor; 9 hål (21 mm diameter x 32 mm djup)
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Beskrivning unitSize
11527490 Reacti-Block A-1 Rymmer 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor; 13 hål (14 mm diameter x 23 mm djup) Varje
11557500 Reacti-Block V-1 Rymmer 17 mikrocentrifugprovrör; 17 hål (11 mm diameter x 45 mm djup) Varje
11547500 Reacti-Block U-1 Rymmer 8 x 20 mm diameter provrör; 8 hål (21 mm diameter x 45 mm djup) Varje
11537500 Reacti-Block T-1 Rymmer 9 x 16 mm diameter provrör; 9 hål (17 mm diameter x 45 mm djup) Varje
11527500 Reacti-Block S-1 Rymmer 13 x 13 mm diameter provrör; 13 hål (14 mm diameter x 45 mm djup) Varje
11517500 Reacti-Block Q-1 Rymmer 8 x 10 ml Reacti-flaskor; 8 hål (25 mm diameter x 46 mm djup) Varje
11507500 Reacti-Block L Rymmer 16 x 0,1 ml Reacti-flaskor; 16 hål (12 mm diameter x 21 mm djup) Varje
11597490 Reacti-Block M-1 Rymmer 6 x 27,5 ml Reacti-flaskor; 6 hål (28,5 mm diameter x 70 mm djup) Varje
11587490 Reacti-Block K Blank–inga hål (för anpassad borrning) 5,1 cm hög Varje
11567490 Reacti-Block G Rymmer 4 x 18 ml vakuumhydrolysrör; 4 hål (19 mm diameter x 64 mm djup) Varje
11557490 Reacti-Block F Rymmer 8 x 6 ml vakuumhydrolysrör; 8 hål (10 mm diameter x 64 mm djup) Varje
11547490 Reacti-Block C-1 Rymmer 13 x 3,5 mL Septumflaskor med skruvlock; 13 hål (15 mm diameter x 34 mm djup) Varje
11537490 Reacti-Block B-1 Rymmer 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-flaskor; 9 hål (21 mm diameter x 32 mm djup) Varje
15237518 Reacti-Block Z-1 Rymmer 9 x 0,1 mm Reacti-flaskor; 9 hål (12 mm diameter x 21 mm djup) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11527490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS18801
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konfigurera Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med utbytbara aluminiumblock med en mängd olika hålkonfigurationer för flaskor och rör.
Konfigurera din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul med dessa utbytbara Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblock. Tillgängliga i ett brett utbud av hålkonfigurationer, de rymmer nästan alla storlekar Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Liten reaktionsflaska, provrör eller mikrocentrifugrör. Reacti-blocken är konstruerade av en aluminiumlegering för optimal värmeledningsförmåga och innehåller en termometerbrunn. Många block är kompatibla för användning med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Beskrivning Rymmer 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor; 13 hål (14 mm diameter x 23 mm djup)
Material Aluminiumlegering
För användning med (utrustning) 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor
Typ Reacti-Block A-1
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.