Beskrivning
Konfigurera Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med utbytbara aluminiumblock med en mängd olika hålkonfigurationer för flaskor och rör.
Konfigurera din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul med dessa utbytbara Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblock. Tillgängliga i ett brett utbud av hålkonfigurationer, de rymmer nästan alla storlekar Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Liten reaktionsflaska, provrör eller mikrocentrifugrör. Reacti-blocken är konstruerade av en aluminiumlegering för optimal värmeledningsförmåga och innehåller en termometerbrunn. Många block är kompatibla för användning med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 28.5 mm |
| Beskrivning | Rymmer 6 x 27,5 ml Reacti-flaskor; 6 hål (28,5 mm diameter x 70 mm djup) |
| Material | Aluminiumlegering |
| För användning med (utrustning) | 27,5 mL Reacti-flaskor |
| Typ | Reacti-Block M-1 |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.