Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblock
Produktkod. p-6084983 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Beskrivning:
Blank–inga hål (för anpassad borrning) 5,1 cm hög
Rymmer 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor; 13 hål (14 mm diameter x 23 mm djup)
Rymmer 13 x 13 mm diameter provrör; 13 hål (14 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 13 x 3,5 mL Septumflaskor med skruvlock; 13 hål (15 mm diameter x 34 mm djup)
Rymmer 16 x 0,1 ml Reacti-flaskor; 16 hål (12 mm diameter x 21 mm djup)
Rymmer 17 mikrocentrifugprovrör; 17 hål (11 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 4 x 18 ml vakuumhydrolysrör; 4 hål (19 mm diameter x 64 mm djup)
Rymmer 6 x 27,5 ml Reacti-flaskor; 6 hål (28,5 mm diameter x 70 mm djup)
Rymmer 8 x 10 ml Reacti-flaskor; 8 hål (25 mm diameter x 46 mm djup)
Rymmer 8 x 20 mm diameter provrör; 8 hål (21 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 8 x 6 ml vakuumhydrolysrör; 8 hål (10 mm diameter x 64 mm djup)
Rymmer 9 x 0,1 mm Reacti-flaskor; 9 hål (12 mm diameter x 21 mm djup)
Rymmer 9 x 16 mm diameter provrör; 9 hål (17 mm diameter x 45 mm djup)
Rymmer 9 x 3 mL eller 5 mL Reacti-flaskor; 9 hål (21 mm diameter x 32 mm djup)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11527490
Brand: Thermo Scientific™ TS18801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konfigurera Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul med utbytbara aluminiumblock med en mängd olika hålkonfigurationer för flaskor och rör.
Konfigurera din Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul med dessa utbytbara Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblock. Tillgängliga i ett brett utbud av hålkonfigurationer, de rymmer nästan alla storlekar Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Liten reaktionsflaska, provrör eller mikrocentrifugrör. Reacti-blocken är konstruerade av en aluminiumlegering för optimal värmeledningsförmåga och innehåller en termometerbrunn. Många block är kompatibla för användning med Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Förångare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Beskrivning Rymmer 13 x 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor; 13 hål (14 mm diameter x 23 mm djup)
Material Aluminiumlegering
För användning med (utrustning) 0,3 mL eller 1 mL Reacti-flaskor
Typ Reacti-Block A-1
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.