Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ värme- och omrörningsmodul
Produktkod. 11511064 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Fjärrtemperatursond
Uppvärmnings- och omrörningsmodul med ett block
Uppvärmnings- och omrörningsmodul med tre block
Uppvärmningsmodul med ett block
Värmemodul med trippelblock
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11511064 Uppvärmningsmodul med ett block Varje
11567500 Fjärrtemperatursond Varje
11531064 Värmemodul med trippelblock Varje
11521064 Uppvärmnings- och omrörningsmodul med tre block Varje
11577500 Uppvärmnings- och omrörningsmodul med ett block Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11511064 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS18822
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför derivatisering och andra småskaliga reaktioner på ett tillförlitligt och enkelt sätt.
Utför derivatisering och andra småskaliga reaktioner pålitligt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ värme- och omrörningsmodul. Denna modul har torra blockvärmare som ger enhetlig, stabil uppvärmning mellan 10–200 °C. Reacti-Therm-värmaren/omröraren finns i fyra modeller— enkelblocks- och trippelblockstorlekar med antingen endast uppvärmning eller uppvärmnings- och omrörningsförmåga. Detta mångsidiga system är kompatibelt med en rad utbytbara tillbehör för tillämpningar på små prover inom ett brett spektrum.
Idealiska tillämpningar
  • Allmän provinkubation och indunstning i en mängd olika rör- och vialstorlekar
  • Silylerings-, alkylerings- och acyleringsderivatiseringsreaktioner för GC-provberedning
  • Proteinhydrolys och vakuumhydrolysreaktioner för aminosyraanalys med HPLC.
Ytterligare funktioner
  • LED-display: matcha digital display med inbyggd termometer för att kalibrera temperaturbörvärdet
  • Modulär design: byt aluminiumblock och vialer; fäst ett kompatibelt förångningsgrenrör
  • Fyra modeller: enkelblocks- och trippelblockstorlekar med antingen endast uppvärmning eller uppvärmnings- och omrörningsförmåga
  • Alternativ för temperaturkontroll i blocket med en fjärrtemperatursond , ett valfritt tillbehör för att möjliggöra temperaturreglering från blockbrunnar eller faktiska provvialer
Komplett Reacti-Therm provderivatiseringssystem
Derivatiseringssystemet kan kombinera uppvärmning, omrörning och förångning i ett mångsidigt, modulärt system som enkelt kan konfigureras för din tillämpning
  • Reacti-Therm värme-/omrörningsmodul
  • Reacti-Vap förångarmodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrörare och Reacti-Vial små reaktionsvialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppvärmningsmodul med ett block
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.