Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ värme- och omrörningsmodul
Produktkod. 11567500 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Fjärrtemperatursond
Uppvärmnings- och omrörningsmodul med ett block
Uppvärmnings- och omrörningsmodul med tre block
Uppvärmningsmodul med ett block
Värmemodul med trippelblock
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11567500 Fjärrtemperatursond Varje
11531064 Värmemodul med trippelblock Varje
11521064 Uppvärmnings- och omrörningsmodul med tre block Varje
11511064 Uppvärmningsmodul med ett block Varje
11577500 Uppvärmnings- och omrörningsmodul med ett block Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11567500 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS18820
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför derivatisering och andra småskaliga reaktioner på ett tillförlitligt och enkelt sätt.
Utför derivatisering och andra småskaliga reaktioner pålitligt och enkelt med hjälp av Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ värme- och omrörningsmodul. Denna modul har torra blockvärmare som ger enhetlig, stabil uppvärmning mellan 10–200 °C. Reacti-Therm-värmaren/omröraren finns i fyra modeller— enkelblocks- och trippelblockstorlekar med antingen endast uppvärmning eller uppvärmnings- och omrörningsförmåga. Detta mångsidiga system är kompatibelt med en rad utbytbara tillbehör för tillämpningar på små prover inom ett brett spektrum.
Idealiska tillämpningar
  • Allmän provinkubation och indunstning i en mängd olika rör- och vialstorlekar
  • Silylerings-, alkylerings- och acyleringsderivatiseringsreaktioner för GC-provberedning
  • Proteinhydrolys och vakuumhydrolysreaktioner för aminosyraanalys med HPLC.
Ytterligare funktioner
  • LED-display: matcha digital display med inbyggd termometer för att kalibrera temperaturbörvärdet
  • Modulär design: byt aluminiumblock och vialer; fäst ett kompatibelt förångningsgrenrör
  • Fyra modeller: enkelblocks- och trippelblockstorlekar med antingen endast uppvärmning eller uppvärmnings- och omrörningsförmåga
  • Alternativ för temperaturkontroll i blocket med en fjärrtemperatursond , ett valfritt tillbehör för att möjliggöra temperaturreglering från blockbrunnar eller faktiska provvialer
Komplett Reacti-Therm provderivatiseringssystem
Derivatiseringssystemet kan kombinera uppvärmning, omrörning och förångning i ett mångsidigt, modulärt system som enkelt kan konfigureras för din tillämpning
  • Reacti-Therm värme-/omrörningsmodul
  • Reacti-Vap förångarmodul
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial magnetomrörare och Reacti-Vial små reaktionsvialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fjärrtemperatursond
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.