Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetomrörare för Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor
Produktkod. 11587450 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
0,3 och 1 ml Reacti-flaskor
3, 5 och 10 ml Reacti-flaskor
Beskrivning:
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Beskrivning Förpackningsstorlek
11587450 3, 5 och 10 ml Reacti-flaskor 6-pack Paket med 6
11597450 0,3 och 1 ml Reacti-flaskor 6-pack Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11587450 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS16000
Beräknad leverans: 12-11-2026
Använd dessa triangulära omrörarstänger för snabbare reaktionstider och jämn blandning i flaskor med Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem.
Använd dessa triangulära omrörarstänger för snabbare reaktionstider och smidig blandning av små prover i flaskor med konisk botten på Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem. Omrörarstavarna ger samtidig omrörning av prover i flera flaskor när de används med en Reacti-Therm Värme-/omrörningsmodul utrustad med lämplig Reacti-Block Aluminiumblock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 6-pack
För användning med (utrustning) 3, 5 och 10 ml Reacti-flaskor
Produkttyp Magnetisk omrörare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.