Beskrivning
Använd dessa termometrar för att mäta temperaturen i torra blockvärmare Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul.
Mät temperaturen i torra blockvärmare av Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul och annan laboratorieutrustning som använder Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometrar. Termometrarna är kvicksilverfria och alkoholfyllda för ökad säkerhet. PTFE-beläggning säkerställer att glas är ogenomträngligt för korrosiva material. De finns i två olika temperaturområden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termometer |
| Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C till 100 °C |
| För användning med (utrustning) | Torra blockvärmare och andra instrument |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.