Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometrar
Produktkod. 11547510 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Driftstemperatur (metrisk):
0 °C till 100 °C
0 °C till 200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Driftstemperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11547510 0 °C till 200 °C Varje
11537510 0 °C till 100 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11547510 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS18915
Beräknad leverans: 18-11-2026
Använd dessa termometrar för att mäta temperaturen i torra blockvärmare Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul.
Mät temperaturen i torra blockvärmare av Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul och annan laboratorieutrustning som använder Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Termometrar. Termometrarna är kvicksilverfria och alkoholfyllda för ökad säkerhet. PTFE-beläggning säkerställer att glas är ogenomträngligt för korrosiva material. De finns i två olika temperaturområden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Termometer
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C till 200 °C
För användning med (utrustning) Torra blockvärmare och andra instrument
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.